Filtros, unión en bayoneta para mascarillas serie 6000/7000/7500
Proveedor: 3M
6051 6054 6055 6057 6059 6075 6098 6099 6096 6035 6035UK 6054UK 6055UK 6057UK 6059UK 6051UK 6075UK 6096UK 6098UK 6099UK 6095 6092
111-0051EA 98.2 EUR
111-0051 111-0052 111-0053 111-0054 111-0058 111-8930 111-8932 111-0059 111-8931 111-0244 111-2188 MMMA6054UK 111-2191 111-2192 111-2193 MMMA6051UK 111-2194 111-2195 MMMA6098UK 111-2196 MMMA6095 MMMA6092
Filtros, unión en bayoneta para mascarillas serie 6000/7000/7500
Respiradores Mascarillas reutilizables Filtros de máscaras
Los filtros combinados de gas, vapor y partículas de la serie 3M 6000 tienen una conexión tipo bayoneta que se adapta a cualquier máscara reutilizable 3M de media cara y cara completa. Estos filtros ligeros ofrecen una protección respiratoria bien equilibrada para entornos peligrosos y están diseñados para optimizar el campo de visión.
  • Protege contra una variedad de vapores, gases y partículas
  • Combina protección con comodidad y equilibrio
  • Diseñado para optimizar el campo de visión
  • Ligero con baja resistencia a la respiración
  • Conexión tipo bayoneta que se