Cierre reutilizable, paquete doble, SJ356D, Dual Lock ™
Proveedor: 3M
SJ356D
MMMASJ356DEA 1690 EUR
MMMASJ356D
Cierre reutilizable, paquete doble, SJ356D, Dual Lock ™
Cintas
El cierre de 3M ™ Dual Lock ™ con cierre SJ3560 tiene un adhesivo acrílico transparente en la parte posterior de un cierre de cierre de polipropileno transparente con 40 vástagos/cm² y 5,8 mm de espesor. Este cierre reutilizable tiene una vida útil de cierre de 1000 veces antes de perder el 50% de su resistencia a la tracción original.
  • La instalación a presión reemplaza tornillos, clavos, broches y remaches
  • Cinco veces la resistencia a la tracción de los sujetadores de velcro típicos
  • Excelente resistencia al calor
  • Resistente a la humedad y a los rayos UV