Armarios de seguridad, tipo 90, S-PHOENIX 2 -90
Proveedor: asecos
30315001 30315002 30316001 30316002 30119001 30235001 30235002 30236001 30236002 30119002
MSGA30315001EA 2795 EUR
MSGA30315001 MSGA30315002 MSGA30316001 MSGA30316002 135-1864 MSGA30235001 MSGA30235002 MSGA30236001 MSGA30236002 MSGA30119002
Armarios de seguridad, tipo 90, S-PHOENIX 2 -90
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Gabinetes de seguridad a prueba de fuego, clasificados tipo 90 (resistente al fuego hasta 90 minutos), seguros, duraderos, robustos y convenientes.
  • Puertas plegables que ahorran espacio
  • Elementos de seguridad ensamblados fuera del compartimiento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Operación con una mano para armarios de doble puerta.
  • Sistema de detención a puerta abierta, retiro o almacenamiento conveniente y seguro de los contenedores
  • Puertas con cerradura de cilindro (posibilidad de integración en un sistema de cierre)
  • Ayudas