Beakers, low form, PPCO, set, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
1201-1234
NALG1201-1234EA 0 EUR
NALG1201-1234
Beakers, low form, PPCO, set, Nalgene®
Vasos de precipitados
Una forma conveniente y rentable de comenzar a configurar un nuevo laboratorio, ensamblar kits de laboratorio para estudiantes o renovar un laboratorio existente.
  • El diseño de pico único antigoteo proporciona un control preciso del vertido
  • Con nervaduras para un apilamiento sencillo
  • Resistente a impactos a temperaturas superiores a -40 °C
  • Esterilizable en autoclave/conforme a la normativa graduada
  • Cumple con las normas internacionales ISO/DIN 7056 para vasos de plástico de laboratorio y 21 CFR Parte 177,1520 para uso en alimentos y bebidas