Cubiertas para equipos y cristalería, BioClean ™
Proveedor: Nitritex
BPC-122 BPC-091 BPC-229 BPC-183 BPC-152 BPC-061 BPC-018 BPC-051 BPC-041 BPC-030 BPC-023 BPC-013 BPC-010 BPC-008 BPC-076
NITRBPC-122EA 0 EUR
NITRBPC-122 NITRBPC-091 NITRBPC-229 NITRBPC-183 NITRBPC-152 NITRBPC-061 NITRBPC-018 NITRBPC-051 NITRBPC-041 NITRBPC-030 NITRBPC-023 NITRBPC-013 NITRBPC-010 NITRBPC-008 NITRBPC-076
Cubiertas para equipos y cristalería, BioClean ™
Protectores de superficies Equipo de protección
Estas cubiertas BioClean ™ proporcionan protección contra las impurezas ambientales durante el almacenamiento, uso y transporte. También minimizan la necesidad de cinta de autoclave durante el envoltorio y ahorran tiempo al preparar cristalería o tubos para el autoclave.
  • El elástico de goma proporciona un sellado seguro
  • Sin pelusa, resistente a la humedad y a los pinchazos.
  • Secado rápido
  • fácil de aplicar y remover
  • Esterilizable en autoclave a 121 ºC
Certificaciones: Fabricado en una instalación con ISO 9001: Certificación 2008
Envase: 50 piezas porMore Product Information