Anti-CD4 Rabbit Polyclonal Antibody

Proveedor: Novus Biologicals
NBP1-19371 NBP1-19371SS
NOVUNBP1-19371EA 732 EUR
NOVUNBP1-19371 NOVUNBP1-19371SS
Anti-CD4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticuerpos
Type: Primary
Antigen: CD4 (CD4 molecule)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Order Now

ESPECIFICACIONES

Simbolo antígeno CD4
Environmentally Preferable
Nombre del antígeno CD4 molecule
Sinónimos de antígenos L3T4|p55|CD4mut|Ly-4|W3/25
Tipo de anticuerpo Primario
Clonalidad Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Reactividad Human
Huésped Rabbit
ID del gen 920
Isotipo
Western blot Yes
FluorescenciaInmunológica Yes
Citometría de flujo Yes
Temperatura de almacenamiento Cool
Shipping temperature Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR