2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro 0,125% en solución acuosa
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Sinónimos: TTC
SR0148A
OXOISR0148AEA 122 EUR
OXOISR0148A
2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro 0,125% en solución acuosa
2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro
Formula: C₁₉H₁₅ClN₄
Número MDL: MFCD00011963
Núm. CAS: 298-96-4
EINECS: 206-071-6