Cubos, rectangulares, PP
Proveedor: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
2015001 2015004 2015002
PPSA2015001EA 44.8 EUR
PPSA2015001 PPSA2015004 PPSA2015002
Cubos, rectangulares, PP
Cubos
Cubos universales de PP rectangulares multiusos con asa.
  • Con escala de 1 a 10 L
  • De color para facilitar su uso como parte de un sistema de código de colores
  • Buena resistencia química
  • Buena resistencia a la temperatura