Ácido nítrico 5 mol/l (5 N)

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: Nitric acid solution

85022.400
PRLS85022.400EA 0 EUR
PRLS85022.400
Ácido nítrico 5 mol/l (5 N)
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Pto. Ebullición: 87
Pto. de fusión: -42
Densidad: 1.51
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,06610

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR