Ácido acético 27%

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

85558.360
PRLS85558.360EA 0 EUR
PRLS85558.360
Ácido acético 27%
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR