Ácido ortofosfórico 70 ml/l

Proveedor: PROLABO CMP

Sinónimos: Ácido fosfórico

85683.360
PRLS85683.360EA 0 EUR
PRLS85683.360
Ácido ortofosfórico 70 ml/l
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Pto. Ebullición: 158
Pto. de fusión: 21
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,07344

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR