Acetonitrilo ≥70% (v/v)

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: Cianuro de metilo

85768.320
PRLS85768.320EA 0 EUR
PRLS85768.320
Acetonitrilo ≥70% (v/v)
Acetonitrilo
Formula: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Pto. Ebullición: 81,6
Pto. de fusión: -45,7
Pto. de inflamación: 2
Número MDL: MFCD00001878
Núm. CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 2924
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR