Potasio dicromato 0.04 mol/l (0.24 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

87206.180 87206.260
PRLS87206.180EA 0 EUR
PRLS87206.180 PRLS87206.260
Potasio dicromato 0.04 mol/l (0.24 N) en solución acuosa
Potasio dicromato
Formula: K₂Cr₂O₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011367
Núm. CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR