Ácido oxálico dihidrato

Proveedor: PROLABO CMP
Atención

Sinónimos: Ethanedioic acid dihydrate

87412.400
PRLS87412.400EA 0 EUR
PRLS87412.400
Ácido oxálico dihidrato
Ácido oxálico dihidrato
Formula: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07 g/mol
Pto. Ebullición: 149…160 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 101
Densidad: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149102
Núm. CAS: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8 III
IR: 01-2119534576-33
Índice Merck: 13,06980
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR