Ácido nítrico 15%

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

87494.460
PRLS87494.460EA 0 EUR
PRLS87494.460
Ácido nítrico 15%
Ácido nítrico
Formula: HNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011349
Núm. CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR