Ácido tricloroacético (cristalizable) 150 g/l en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: TCA

87657.360
PRLS87657.360EA 0 EUR
PRLS87657.360
Ácido tricloroacético (cristalizable) 150 g/l en solución acuosa
Ácido tricloroacético (cristalizable)
Formula: Cl₃CCOOH
Pto. Ebullición: 196 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: ≤1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004177
Núm. CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR