Ácido sulfúrico 4 mol/l (8 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

MC305260.2500 MC305260.5000 MC305260.1000
PRLSMC305260.2500EA 0 EUR
PRLSMC305260.2500 PRLSMC305260.5000 PRLSMC305260.1000
Ácido sulfúrico 4 mol/l (8 N) en solución acuosa
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR