Ácido acético

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

Sinónimos: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

MC307956.5000
PRLSMC307956.5000EA 0 EUR
PRLSMC307956.5000
Ácido acético
Ácido acético
Formula: H₃CCOOH
Pto. Ebullición: 118 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036152
Núm. CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
IR: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR