Sodio hidróxido 1% en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

MC310001.9025
PRLSMC310001.9025EA 0 EUR
PRLSMC310001.9025
Sodio hidróxido 1% en solución acuosa
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR