Potasio hidróxido 0.3 mol/l (0.3 N) aqueous solution

Proveedor: PROLABO CMP
Atención

Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio

MC312726.1000
PRLSMC312726.1000EA 0 EUR
PRLSMC312726.1000
Potasio hidróxido 0.3 mol/l (0.3 N) aqueous solution
Potasio hidróxido
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07806

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR