2,2',4,4',5,5'-Hexaclorobifenilo
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-297
PROOBCR-297EA 492 EUR
PROOBCR-297
2,2',4,4',5,5'-Hexaclorobifenilo
2,2',4,4',5,5'-Hexaclorobifenilo
Formula: C₁₂H₄Cl₆
Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 103…104 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 35065-27-1
UN: 3432
ADR: 9,II