Sodio docusato

Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Atención

BP133
PROOBP133EA 297 EUR
PROOBP133
Sodio docusato
Sodio docusato
Formula: C₂₀H₃₇NaO₇S
Pto. Ebullición: ∼180 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼155 °C
Densidad: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012455
Núm. CAS: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Índice Merck: 12,03460

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR