Hidroxiurea

Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM

Sinónimos: Hidroxicarbamida

BP197
PROOBP197EA 297 EUR
PROOBP197
Hidroxiurea
Hidroxiurea
Formula: CH₄N₂O₂
MW: 76.05 g/mol
Pto. Ebullición: 296
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007943
Núm. CAS: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Índice Merck: 13,04874

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR