Dopamina clorhidrato
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinónimos: Cloruro de 3,4-dihidroxifenetilamonio
BP468
PROOBP468EA 298 EUR
PROOBP468
Dopamina clorhidrato
Dopamina clorhidrato
Formula: C₈H₁₂ClNO₂
MW: 189.64
Pto. de fusión: 246…249 °C
Densidad: 1.356
Número MDL: MFCD00012898
Núm. CAS: 62-31-7
EINECS: 200-527-8