Diclofenac sodium salt
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinónimos: 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt, GP-45840, [o-(2,6-dichloroanilino) phenyl]acetic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, Sodium [o-[(2,6-dichlorophenyl) amino] phenyl] acetate
BP619
PROOBP619EA 298 EUR
PROOBP619
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Formula: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Número MDL: MFCD00082251
Núm. CAS: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III