Acetato de hexilo
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinónimos: Acetic acid hexyl ester
CHE133
PROOCHE133EA 245 EUR
PROOCHE133
Acetato de hexilo
Acetato de hexilo
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Pto. Ebullición: 338
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 56
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009524
Núm. CAS: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
UN: 3271
ADR: 3 III