3-Heptanona
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Peligro
CHE149
PROOCHE149EA 245 EUR
PROOCHE149
3-Heptanona
3-Heptanona
Formula: C₇H₁₄O
Pto. Ebullición: 147 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009483
Núm. CAS: 106-35-4
EINECS: 203-388-1
UN: 1224
ADR: 3,III