2,5-Diclorobifenilo
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-9-C
PROOCIL-PCB-9-CEA 702 EUR
PROOCIL-PCB-9-C
2,5-Diclorobifenilo
2,5-Diclorobifenilo
Formula: C₁₂H₈Cl₂
Pto. Ebullición: 182 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 19 °C
Núm. CAS: 34883-39-1
UN: 2315
ADR: 9,II