Dibutilestaño dicloruro
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinónimos: DBTC, Dicloruro de dibutilestaño, Diclorodibutilestannano
DE-MS-03438
PROODE-MS-03438EA 234 EUR
PROODE-MS-03438
Dibutilestaño dicloruro
Dibutilestaño dicloruro
Formula: C₈H₁₈Cl₂Sn
MW: 303.85 g/mol
Pto. Ebullición: 275
Pto. de fusión: 37…39 °C
Densidad: 1.37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000518
Núm. CAS: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 2928