Bencilo

Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Atención

ICRS0222
PROOICRS0222EA 227 EUR
PROOICRS0222
Bencilo
Bencilo
Formula: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Pto. Ebullición: 346 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 95 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003080
Núm. CAS: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Índice Merck: 13,01078

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR