2,6-Dicloroanilina

Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Peligro

MM0006.21
PROOMM0006.21EA 574 EUR
PROOMM0006.21
2,6-Dicloroanilina
2,6-Dicloroanilina
Formula: C₆H₅Cl₂N
Pto. Ebullición: 220 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 35…38 °C
Densidad: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007675
Núm. CAS: 608-31-1
EINECS: 210-160-5
UN: 3442
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR