1,3,5-Trimetoxibenceno
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
MM0066.05
PROOMM0066.05EA 664 EUR
PROOMM0066.05
1,3,5-Trimetoxibenceno
1,3,5-Trimetoxibenceno
Formula: C₉H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 255 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 52…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008385
Núm. CAS: 621-23-8
EINECS: 210-673-4