4-Propoxicarbonilfenóxido de sodio
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Peligro
Sinónimos: Propyl parahydroxybenzoate sodium salt, Sodium Propyl Parahydroxybenzoate, Propylparaben Sodium, Propylparaben sodium salt, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester sodium salt, Sodium 4-(propoxycarbonyl)phenolate, Sodium 4-propoxycarbonylphenoxide
MM0432.01
PROOMM0432.01EA 669 EUR
PROOMM0432.01
4-Propoxicarbonilfenóxido de sodio
4-Propoxicarbonilfenóxido de sodio
Formula: C₁₀H₁₁NaO₃
MW: 202.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016477
Núm. CAS: 35285-69-9
EINECS: 252-488-1