Sodio benzoato

Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM

MM0730.00
PROOMM0730.00EA 1280 EUR
PROOMM0730.00
Sodio benzoato
Sodio benzoato
Formula: C₆H₅COONa
Pto. de fusión: 410…430 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012463
Núm. CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
IR: 01-2119460683-35
Índice Merck: 13,08654

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR