2-Mercapto-1-metilimidazol
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinónimos: 2-Mercapto-N-metilimidazol, 2-Mercapto-N-metil-1H-imidazol, Tiamazol, 2-Mercapto-1-metil-1H-imidazol
MM0889.00
PROOMM0889.00EA 1180 EUR
PROOMM0889.00
2-Mercapto-1-metilimidazol
2-Mercapto-1-metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂S
Pto. Ebullición: 155 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00179321
Núm. CAS: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
Índice Merck: 13,06000