Potasio hidrogenoftalato

Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM

Sinónimos: Hidrogenoftalato de potasio

NIST-2185
PROONIST-2185EA 1170 EUR
PROONIST-2185
Potasio hidrogenoftalato
Potasio hidrogenoftalato
Formula: HOOCC₆H₄COOK
MW: 204.22 g/mol
Pto. de fusión: 295…300 °C
Densidad: 1.6362 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013070
Núm. CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Índice Merck: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR