Trifluralina
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Atención
NMIAP1408
PROONMIAP1408EA 302 EUR
PROONMIAP1408
Trifluralina
Trifluralina
Formula: C₁₃H₁₆F₃N₃O₄
Pto. Ebullición: 369 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,294 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 1582-09-8
EINECS: 216-428-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,09815