Acetaldehído 95
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinónimos: Etanal
TRC-A132600-1G
PROOTRC-A132600-1GEA 199 EUR
PROOTRC-A132600-1G
Acetaldehído 95
Acetaldehído
Formula: CH₃CHO
MW: 44.05 g/mol
Pto. Ebullición: 20.1
Pto. de fusión: -123
Pto. de inflamación: -27
Número MDL: MFCD00006991
Núm. CAS: 75-07-0
Índice Merck: 12,00037
New Product