Tapones para los oídos, espuma de PU, detectables, EP30
Proveedor: Portwest
EP30BLU
PRTWEP30BLUEA 102 EUR
PRTWEP30BLU
Tapones para los oídos, espuma de PU, detectables, EP30
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
Estos tapones desechables detectables se adaptan cómodamente gracias al suave material de espuma de PU. Con cable para aumentar la seguridad y la visibilidad en entornos de la industria alimentaria. Cada par está dentro de una bolsa de poliéster higiénica resellable.
  • Puede utilizarse en industrias alimentarias (detectable por metales)
  • Caja de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor
  • Envasado individualmente para máquinas expendedoras
Esto evita los problemas de audición que se producen cuando se trabaja en condicionesMore Product Information