tri-Sodio citrato dihidrato ACS

Proveedor: G Biosciences

Sinónimos: Citrato de trisodio dihidrato

RC-040
RC-040EA 83 EUR
RC-040
tri-Sodio citrato dihidrato ACS
tri-Sodio citrato dihidrato
Formula: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1 g/mol
Pto. de fusión: 150
Densidad: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150031
Núm. CAS: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Índice Merck: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR