di-Sodio hidrogenofosfato
Proveedor: G Biosciences
Sinónimos: Hidrogenoortofosfato de disodio, Sodio fosfato disódico
RC-096
RC-096EA 233 EUR
RC-096
di-Sodio hidrogenofosfato
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula: Na₂HPO₄
MW: 141.96 g/mol
Pto. de fusión: 250
Densidad: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 12,08805