Aceite mineral blanco (petróleo)

Proveedor: G Biosciences
Atención

RC-118
RC-118EA 165 EUR
RC-118
Aceite mineral blanco (petróleo)
Aceite mineral blanco (petróleo)
Pto. Ebullición: 300 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131611
Núm. CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR