Amoníaco en solución 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Proveedor: REAGECON
Atención
Sinónimos: Hidróxido de amonio
1004703
REGE1004703EA 87.8 EUR
REGE1004703
Amoníaco en solución 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur. 1004703
Amoníaco en solución
Formula: NH₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066650
Núm. CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III