Potasio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa solución volumétrica

Proveedor: REAGECON
Atención

KOH20105 KOH20101
REGEKOH20105EA 264 EUR
REGEKOH20105 REGEKOH20101
Potasio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa solución volumétrica
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR