Ácido oxálico 0.05 mol/l (0.1 N) solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
OA20051
REGEOA20051EA 62.9 EUR
REGEOA20051
Ácido oxálico 0.05 mol/l (0.1 N) solución volumétrica
Ácido oxálico
Formula: C₂H₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002573
Núm. CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III