Plomo (II) nitrato 0.1 mol/l (0.2 N) en solución acuosa solución volumétrica
Proveedor: REAGECON
Sinónimos: Dinitrato de plomo
PB2011
REGEPB2011EA 205 EUR
REGEPB2011
Plomo (II) nitrato 0.1 mol/l (0.2 N) en solución acuosa solución volumétrica
Plomo (II) nitrato
Formula: Pb(NO₃)₂
Número MDL: MFCD00011153
Núm. CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 3082
ADR: 9,III