Plomo (II) acetato
Proveedor: REAGECON
Sinónimos: Diacetato de plomo
USP3105
REGEUSP3105EA 232 EUR
REGEUSP3105
Plomo (II) acetato
Diacetato de plomo
Certificaciones: ISO 17025 Accredited Test Method (A2LA Ref: 6739.03).
Formula: (H₃CCOO)₂Pb
Número MDL: MFCD00012452
Núm. CAS: 301-04-2
UN: 3082
ADR: 9,III