Frascos, cuello estrecho con tapa de rosca
Proveedor: RIXIUS
6-0200-100-45U 6-0200-200-61 6020002545WC 6020003045WC 6020020061WC 6020025061WC 6020030061WC 6020005045WC 6020002045WC 60200050452WC
RIXI6-0200-100-45UEA 6.1 EUR
RIXI6-0200-100-45U 216-5334 RIXI6020002545WC RIXI6020003045WC RIXI6020020061WC RIXI6020025061WC RIXI6020030061WC RIXI6020005045WC RIXI6020002045WC RIXI60200050452WC
Frascos, cuello estrecho con tapa de rosca
Frascos Bidones
HDPE, translúcido.
  • Buena resistencia química
  • Resistentes a temperaturas de -40 a +110 °C
  • Recipiente UN con certificado Y
Recipiente universal para la industria, el comercio y los laboratorios. Ideal para el embalaje, el almacenamiento y el transporte. Con certificado UN o Y
Información para pedidos: Canisters are supplied with or without screw cap. Additional compatible screw cap types are available separately.