Urine collection container, for snap-on lid
Proveedor: SARSTEDT
75.565 76.566
SARS75.565EA 8.33 EUR
SARS75.565 SARS76.566
Urine collection container, for snap-on lid
Sistemas para diagnóstico Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
PP, translucent.
  • Graduated
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Disposable neutral container. For collection and storage of urine.
Información para pedidos: Snap-on lids must be ordered seperately.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904