Contenedor de eliminación de objetos punzantes Multi-Safe steri
Proveedor: SARSTEDT
77.3899.060
SARS77.3899.060EA 0 EUR
SARS77.3899.060
Contenedor de eliminación de objetos punzantes Multi-Safe steri
Recipientes Contenedores de objetos punzantes
Caja, de PP, amarilla/roja. Contenedor seguro y robusto para la eliminación de residuos infecciosos que puede ser desactivado por autoclave a 121 o 134 °C.
  • La pequeña tapa se funde a unos 90°C para permitir el autoclave. Una rejilla evita que los residuos se caigan
  • La caja es apilable tanto vacía como llena
  • Asa robusta en la tapa y dos huecos moldeados en la caja